missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1'-Ferrocenedicarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30180328
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180328 250 mg
30180093 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180328 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF307620250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1293-87-4
Molekylær formel C12H10FeO4
Molekylvægt (g/mol) 274.05
Synonym 1,1'-Dicarboxyferrocene, 1,1'-Bis(carboxy)ferrocene, 1,1'-Biscarboxylferrocene, Ferrocenedicarboxylic Acid;
IUPAC navn 1,1′-Dicarboxyferrocene
SMIL O=C(O)[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]45678932[CH]=%10[CH]9=[CH]8[C-]7(C(=O)O)[CH]%106

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1'-Ferrocenedicarboxylic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/2C6H5O2.Fe/c2*7-6(8)5-3-1-2-4-5;/h2*1-4H,(H,7,8);/q2*-1;+2
Formel vægt 273.99
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.