CAS RN 123409-00-7
IUPAC Navn:
N-[1-(4-{[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3-phenoxyphenyl)ethyl]acetamide formic acid tritetracontakis(methane) octaamine pentadecahydrate dihydrochloride
Synonymer:
N-[1-(4-{[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3-phenoxyphenyl)ethyl]acetamide formic acid tritetracontakis(methane) octaamine pentadecahydrate dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol):
1632.72
Molekylformel:
C66H257Cl2N9O24
InChi Key:
ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.OC=O.CC(NC(C)=O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=C(OC2CC(O)C(O)C(CO)O2)C=C1
1
–
4
af
4
Resultater
1
Vancomycin hydrochlorid, MP Biomedicals™
Indiceret til behandling af alvorlige infektioner forårsaget af methicillin-resistente stammer. Vancomycin hydrochlorid, MP Biomedicals er et glycopeptidantibiotikum, der blokerer bakteriel cellevægsbiosyntese på niveau med peptidoglycanbiosyntese. Det er det