Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vancomycin hydrochloride |
| Type | Vancomycin Hydrochloride |
| Fysisk form | Pulver |
| CAS | 123409-00-7 |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C66H257Cl2N9O24 |
| InChI nøgle | ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl |
| IUPAC navn | azan;N-[1-[4-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-phenoxyphenyl]ethyl]acetamid;myresyre;methan;pentadecahydrat;dihydrochlorid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vancomycin Hydrochloride
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.