Få mere at vide
Vancomycin hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11455492 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455492 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11455492 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02195540.1
Indiceret til behandling af alvorlige infektioner forårsaget af methicillin-resistente stammer. Vancomycin hydrochlorid, MP Biomedicals er et glycopeptidantibiotikum, der blokerer bakteriel cellevægsbiosyntese på niveau med peptidoglycanbiosyntese. Det er det
Vancomycin fra Streptomyces orientalis blokerer bakteriel cellevægsbiosyntese ved at inhibere inkorporering af terminale D-alanyl-D-alanin-dele af NAM/NAG-peptiderne. Det ændrer også bakteriel-celle-membranpermeabilitet og RNA-syntese. Det er bredt undersøgt hos kræftpatienter.
Vancomycin er effektivt mod gram-positive bakterier. Det er kun indiceret til behandling af alvorlige, livstruende infektioner, der ikke reagerer på andre mindre giftige antibiotika. Det bruges især til at behandle infektioner forårsaget af modtagelige stammer af methicillin-resistente (β -lactam-resistente) stafylokokker bakterier. Det bør ikke bruges til behandling af methicillin-følsomme Staphylococcus aureus, fordi det er ringere end penicilliner såsom nafcillin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Pulver
CAS 123409-00-7
pH 2.5 to 4.5 (5% aq. soln.)
Kilde Streptomyces orientalis
Styrke ca. 1000μg/mg
Mængde 100 mg
Molekylær formel C66H257Cl2N9O24
Opløselighedsinformation Soluble in water (>100 mg/mL). Moderately soluble in dilute methanol. Insoluble in acetone, alcohols, and ether.
InChI nøgle ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl
IUPAC navn azan;N-[1-[4-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-phenoxyphenyl]ethyl]acetamid;myresyre;methan;pentadecahydrat;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 1632.721
PubChem CID 44134997
Formel vægt 1485.7
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.