Få mere at vide
Vancomycin hydrochlorid MP Biomedicals
Artikelnummer. 11465492 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465492 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11465492 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02195540.2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vancomycin Hydrochloride
Type Vancomycin Hydrochloride
CAS 123409-00-7
Mængde 250 mg
Molekylær formel C66H257Cl2N9O24
InChI nøgle ARNOCQCQWLXLRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.CC(C1=CC(=C(C=C1)OC2CC(C(C(O2)CO)O)O)OC3=CC=CC=C3)NC(=O)C.C(=O)O.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.Cl.Cl
IUPAC navn azan;N-[1-[4-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-3-phenoxyphenyl]ethyl]acetamid;myresyre;methan;pentadecahydrat;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 1632.721
PubChem CID 44134997
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: vancomycin hydrochloride
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.