Få mere at vide
Zirconiumfluorid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10702771
Zirconiumfluorid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
100 g, Plastflaske, 100g
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10702771
Brand: Thermo Scientific Acros 299791000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-64-4
Molekylær formel F4Zr
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD00011307
Tekniske data
Kogepunkt 905.0°C
Kemisk navn eller materiale Zirconium fluoride
Smeltepunkt 640.0°C
Navn note 99.5%
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.4% min
Lineær formel ZrF4
Merck Index 15, 10375
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.388 g/100mL. Other solubilities: slightly soluble in hf
Formel vægt 167.21
Procent renhed 99.5%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0451552 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/03/2024 Artikelnummer299790250,299791000
PartinummerA0391130 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer299790250,299791000
PartinummerA0436634 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/11/2022 Artikelnummer299790250,299791000
PartinummerA0395061 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/03/2022 Artikelnummer299790250,299791000
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Zirconiumfluorid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >