Få mere at vide
Zirconium(IV)fluorid, lavt hafnium, 99%, Hf< 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconiumfluorid bruges som zirconiumkilde i iltfølsomme applikationer såsom metalproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium(IV) fluoride |
| Smeltepunkt | 600 °C (sublimering) |
| Navn note | Lavt havnium |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Brydningsindeks | 1.59 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 4.43 g/mL |
| Lineær formel | ZrF4 |
| Vis mere |