Få mere at vide
Zirconiumfluorid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792761 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10792761 25 g Plastflaske 25g
10702771 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792761 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 299790250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-64-4
Molekylær formel F4Zr
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD00011307
Tekniske data
Kogepunkt 905,0 °C
Kemisk navn eller materiale Zirconium fluoride
Smeltepunkt 640,0 °C
Navn note 99.5%
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,4% min
Lineær formel ZrF4
Merck Index 15, 10375
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,388 g/100 ml. Andre opløseligheder: let opløselige i HF
Formel vægt 167.21
Procent renhed 99.5%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconium fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium fluoride