Få mere at vide
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO) Artikelnummer.: 11316208
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11316208
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
5g
Artikelnummer. 11316208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011185.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
Yttrium(III)chlorid anvendes som forstadie til syntese af optisk aktive krystaller og som udgangsmateriale til syntese af polymerisationskatalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12741-05-8
Molekylær formel Cl3Y
Molekylvægt (g/mol) 195.26
MDL nummer MFCD00149941
InChI nøgle PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichlorideVis mereVis mindre
PubChem CID 57347377
IUPAC navn yttrium(3+);trichlorid;hydrat
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) chloride hydrate
Farve Pink til hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel YCl3·xH2O
Merck Index 14,10107
Opløselighedsinformation Soluble in water,pyridine,ethanol.
Formel vægt 195.26 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton™
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.18g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZ11J062 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/01/2024 Artikelnummer011185.30,011185.14,011185.22,011185.06
PartinummerD16N10 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer011185.30,011185.14,011185.22,011185.06
PartinummerU16H042 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer011185.30,011185.14,011185.22,011185.06
PartinummerL19Q030 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer011185.30,011185.14,011185.22,011185.06
Partinummer24154 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/11/2021 Artikelnummer011185.30,011185.14,011185.22,011185.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Yttrium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO) >