Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Xylometazoline hydrochloride, 99%
Artikelnummer. 15771789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15771789 25 g 25g
15761789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15771789 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461990250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1218-35-5 | C16H24N2·HCL | 280.84 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1218-35-5
Molekylær formel C16H24N2·HCL
Molekylvægt (g/mol) 280.84
InChI nøgle YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym xylometazoline hydrochloride, xylometazoline hcl, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethylbenzyl-2-imidazoline hydrochloride, unii-x5s84033nz, dsstox_cid_25223, dsstox_rid_80760, dsstox_gsid_45223, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethyl-phenyl methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, 2-4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl methyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride
PubChem CID 5282386
IUPAC navn 2-[(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
SMIL CC1=CC(=CC(=C1CC2=NCCN2)C)C(C)(C)C.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Xylometazoline hydrochloride
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vægt 280.84
Procent renhed 98%