Få mere at vide
UVP XX-serien UV-bænklampe erstatningsrør
UVP™ XX-serien UV-bænklampeudskiftningsrør er udskiftelige UV-rør, der fås i kortbølge-, langbølge- og mellembølgelængder.
375.00 DKK - 662.00 DKK
Tekniske data
Oversigt Erstatnings UV-rør til XX-serien bordpladelampe
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype Udskiftning af UV-rør
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Bølgelængde Watt Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Bølgelængde Watt Til brug med (udstyr) Pris Antal & tilgængelighed  
12726508
Dokumentvisning
UVP
34-0067-01
254 nm 20 W Model XX-20 bænklampe
610.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-10-2025
Læg i indkøbskurv
12803858
Dokumentvisning
UVP
34-0067-02
254 nm 40 W Model XX-40S bænklampe
662.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Læg i indkøbskurv
12803848
Dokumentvisning
UVP
34-0008-01
254 nm 15 W Model XX-15 bænklampe
375.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-10-2025
Læg i indkøbskurv
11807374
Dokumentvisning
UVP
34-0039-01
302 nm 15 W Model XX-15 bænklampe
574.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Rørene i lampearmaturer er udskiftelige til applikationer, der kræver forskellige bølgelængder.
  • Bestil rør med samme watt som lampen
  • Rør fås i 254nm, 302nm og 365nm
  • Kortbølget UV er velegnet til sterilisering og sanitet
  • Langbølget/mellemtone UV er velegnet til fluorescens og inspektion
Tekniske data
Tekniske data
Erstatnings UV-rør til XX-serien bordpladelampe
1 stk.
Udskiftning af UV-rør
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
UVP XX-serien UV-bænklampe erstatningsrør