Få mere at vide
UVP XX-serien UV-bænklampe erstatningsrør
Artikelnummer. 12726508
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
Watt:
15 W
20 W
40 W
Til brug med (udstyr):
Model XX-15 bænklampe
Model XX-20 bænklampe
Model XX-40S bænklampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12726508
Brand: UVP 34006701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
UVP™ XX-serien UV-bænklampeudskiftningsrør er udskiftelige UV-rør, der fås i kortbølge-, langbølge- og mellembølgelængder.
Rørene i lampearmaturer er udskiftelige til applikationer, der kræver forskellige bølgelængder.
  • Bestil rør med samme watt som lampen
  • Rør fås i 254nm, 302nm og 365nm
  • Kortbølget UV er velegnet til sterilisering og sanitet
  • Langbølget/mellemtone UV er velegnet til fluorescens og inspektion
Tekniske data
Watt 20 W
Bølgelængde 254 nm
Oversigt Erstatnings UV-rør til XX-serien bordpladelampe
Til brug med (applikation) Sterilisering og sanitet
Til brug med (udstyr) Model XX-20 bænklampe
Længde (engelsk) 23 tommer
Længde (metrisk) 610 mm
Emballagemængde 1 stk.
Produkttype Udskiftning af UV-rør