Få mere at vide
UVP XX-serien UV-bænklampe erstatningsrør
Bølgelængde:
254 nm
302 nm
Watt:
15 W
20 W
40 W
Til brug med (udstyr):
Model XX-15 bænklampe
Model XX-20 bænklampe
Model XX-40S bænklampe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Rørene i lampearmaturer er udskiftelige til applikationer, der kræver forskellige bølgelængder.
- Bestil rør med samme watt som lampen
- Rør fås i 254nm, 302nm og 365nm
- Kortbølget UV er velegnet til sterilisering og sanitet
- Langbølget/mellemtone UV er velegnet til fluorescens og inspektion
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 15 W |
| Bølgelængde | 254 nm |
| Oversigt | Erstatnings UV-rør til XX-serien bordpladelampe |
| Til brug med (applikation) | Sterilisering og sanitet |
| Til brug med (udstyr) | Model XX-15 bænklampe |
| Længde (engelsk) | 17,12 tommer. |
| Længde (metrisk) | 434.84 mm |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Produkttype | Udskiftning af UV-rør |