Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-425
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels er konstrueret af permanent polypropylen og bruges til termiske transferprintere.
1130.00 DKK - 2890.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Oversigt Anbefalet båndserie: R4300; R4500; R6200; 6400 kr
Klæbende type Akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Se flere specifikationer
Produkter 7
Produktkode Brand Størrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Størrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11598284
Dokumentvisning
Brady™
031323
76,2 x 25,4 mm (B x H)
1695.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
11538294
Dokumentvisning
Brady™
031328
76,2 x 50,8 mm (B x H)
1130.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
11508294
Dokumentvisning
Brady™
031325
76,2 x 127 mm (B x H)
2890.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
11568284
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
031320
25,4 x 12,7 mm (B x H)
1225.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11518294
Dokumentvisning
Brady™
031326
101,6 x 50,8 mm (B x H)
1450.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11578284
Dokumentvisning
Brady™
031321
69,85 x 31,75 mm (B x H)
1940.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
11528294
Dokumentvisning
Brady™
031327
101,6 x 76,2 mm (B x H)
2135.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Akryl
Mat
Polypropylen
Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsidentifikation, generel og industriel identifikation, typeskilte
-70 °C
-94 °F til 266 °F
0.1143 mm
Anbefalet båndserie: R4300; R4500; R6200; 6400 kr
Hvid
Rulle
Termisk overførsel
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
Rektangel
0,0045 tommer.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater