Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-425
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels er konstrueret af permanent polypropylen og bruges til termiske transferprintere.
Brand:  Brady™ 031326
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11518294
  • 1450.00 DKK / 1 ruller
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Akryl
Mat
Polypropylen
Termisk overførselsprinteretiket
Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsidentifikation, generel og industriel identifikation, typeskilte
1
THT-55-425-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F til 266 °F
0,0045 tommer.
53.98 mm
4 tommer
101.60 mm
50.8 mm
Anbefalet båndserie: R4300; R4500; R6200; 6400 kr
Hvid
Rulle
Termisk overførsel
Non-sterile
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500
-70 °C
1000 Label(s) / Roll
Rektangel
101,6 x 50,8 mm (B x H)
-70 °C til +80 °C
0.1143 mm
50.8 x 101.60 mm
101.60 mm
2 tommer
THT-55-425-1