Få mere at vide
Brady™ WorkHorse™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-425
Bruges til at identificere egenskaber fra komponenter til færdige produkter. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels er konstrueret af permanent polypropylen og bruges til termiske transferprintere.
Brand: Brady™ 031325
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
| UL-anerkendt, CSA-accepteret, halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) | |
| Akryl | |
| Mat | |
| Polypropylen | |
| Termisk overførselsprinteretiket | |
| Aktiv sporing, stregkodemærkning, komponent- og udstyrsidentifikation, generel og industriel identifikation, typeskilte | |
| 1 | |
| THT-20-425-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 127.00 mm (H) | |
| -94 °F til 266 °F | |
| 0,0045 tommer. | |
| 130.18 mm | |
| 3 tommer | |
| 76.20 mm | |
| 127 mm |
| Anbefalet båndserie: R4300; R4500; R6200; 6400 kr | |
| Hvid | |
| Rulle | |
| Termisk overførsel | |
| Non-sterile | |
| BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kerneprintere; i7500 | |
| -70 °C | |
| 1000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 76,2 x 127 mm (B x H) | |
| -70 °C til +80 °C | |
| 0.1143 mm | |
| 127 x 76.20 mm | |
| 76.2 mm | |
| 5 tommer | |
| THT-20-425-1 |