Få mere at vide
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
13277169
|
Bohlender™
F718-04 |
1.6 mm |
162.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15318461
|
Bohlender™
F718-02 |
0.8 mm |
192.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Stik lavet af PTFE
- Til overgang fra Luer Lock-forbindelse til indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28G
- Indvendig kegle af Luer-Lock-forbindelsen giver god tætning, det ekstra gevind (enten han eller hun) forhindrer utilsigtet løsning
- Rør er forbundet ved hjælp af rørendefittings til et indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28G
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bohlender™ Indenfor Luer Lock PTFE Miniature Luer-Lock-konnektor