Få mere at vide
Bohlender™ Indenfor Luer Lock PTFE Miniature Luer-Lock-konnektor
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,8 mm
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stik lavet af PTFE
- Til overgang fra Luer Lock-forbindelse til indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28G
- Indvendig kegle af Luer-Lock-forbindelsen giver god tætning, det ekstra gevind (enten han eller hun) forhindrer utilsigtet løsning
- Rør er forbundet ved hjælp af rørendefittings til et indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28G
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,6 mm |