Få mere at vide
Bohlender™ Indenfor Luer Lock PTFE Miniature Luer-Lock-konnektor
Artikelnummer. 15318461
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.8 mm
1.6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15318461
Brand: Bohlender™ F71802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbind komponenter med Luer Lock såsom sprøjter eller kanyler til et slangesystem.
  • Stik lavet af PTFE
  • Til overgang fra Luer Lock-forbindelse til indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28G
  • Indvendig kegle af Luer-Lock-forbindelsen giver god tætning, det ekstra gevind (enten han eller hun) forhindrer utilsigtet løsning
  • Rør er forbundet ved hjælp af rørendefittings til et indvendigt gevind UNF 1/4 in. 28G
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm