Få mere at vide
Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles har farvekodede låg for nem identifikation.
Brand: Azlon WGW239PVENT
221.50 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
Beskrivelse
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker har farvekodede låg for nem identifikation.
- Firkantede skuldervaskeflasker
- Bred hals for nem spildfri arkivering; patenteret DripLok™ dampudluftningsventil forhindrer opløsningsmiddeldryp
- Farvekodede polypropylenlukninger i ét stykke bevarer formen under brug
- Præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
- Gennemsigtige flasker uden tryk
Tekniske data
500 mL | |
Grøn | |
Polypropylen |
LDPE | |
Brede | |
Skruelåg med buet blænde |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
69Hours
15Minutes
22Seconds
13New Offer Save Up to 87%