Få mere at vide
Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker
Artikelnummer. 15357047
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15357047 500 mL Blå Pakke med 5
15367047 500 mL Orange Pakke med 5
15317047 500 mL Hvid Pakke med 5
15337047 500 mL Gul Pakke med 5
15347047 500 mL Grøn Pakke med 5
15327047 500 mL Rød Pakke med 5
15327057 1000 mL Orange Pakke med 5
15387047 1000 mL Gul Pakke med 5
15317057 1000 mL Grøn Pakke med 5
15307057 1000 mL Blå Pakke med 5
15377047 1000 mL Hvid Pakke med 5
15397047 1000 mL Rød Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15357047 Leverandør Azlon Leverandørnr. WGW235PVENT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00 DKK
    208.58 DKK / Pakke med 5
    Spare 44.42 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles har farvekodede låg for nem identifikation.
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker har farvekodede låg for nem identifikation.
  • Firkantede skuldervaskeflasker
  • Bred hals for nem spildfri arkivering; patenteret DripLok™ dampudluftningsventil forhindrer opløsningsmiddeldryp
  • Farvekodede polypropylenlukninger i ét stykke bevarer formen under brug
  • Præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
  • Gennemsigtige flasker uden tryk
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale LDPE
Lukningsfarve Blå
Mund Brede
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg med buet blænde