Få mere at vide
Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker
Artikelnummer. p-6915029
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15367047
Brand: Azlon WGW234PVENT
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles har farvekodede låg for nem identifikation.
Fremstillet af LPDE for styrke og fleksibilitet. Azlon™ Bred mund ventilerede vaskeflasker har farvekodede låg for nem identifikation.
  • Firkantede skuldervaskeflasker
  • Bred hals for nem spildfri arkivering; patenteret DripLok™ dampudluftningsventil forhindrer opløsningsmiddeldryp
  • Farvekodede polypropylenlukninger i ét stykke bevarer formen under brug
  • Præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
  • Gennemsigtige flasker uden tryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Farve Gennemskinnelig
Materiale LDPE
Lukningsfarve Orange
Certificeringer/compliance OSHA HazCom 2012
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Cylindrisk
Produkttype Vaskeflaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg med buet blænde
Gennem lukkedispenseringen Ja