Få mere at vide
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400
Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt. Series 4400 engangsbeskyttende laboratoriefrakke er antistatisk behandlet og kan bruges i lette opgaver.
Brand:  3M™ 7000034776
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12931335
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Breathable, lightweight material.
  • Designed for light duty applications.
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
  • Zip fastener.
  • Anti-static treated.
  • Elastic cuffs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
General Purpose Lab Coat
Unisex
White
Elastic
Serged
71 to 81 cm
Non-hazardous liquids and dust
Individually Packaged
Small
Polypropylene
Zipper
Single-use
28 to 32 in.
CE Category 1
Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W)
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400 > Lab Coat, Series 4400; Size: Small; Color: White