Få mere at vide
3M™ Engangsbeskyttende laboratoriefrakke, serie 4440
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Åndbart, letvægtsmateriale.
- Designet til lette opgaver.
- Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
- Lynlås.
- Antistatisk behandlet.
- Strikkede manchetter.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Strikke |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sømtype | Serged |
| Størrelse (engelsk) Bryst | 28 til 32 tommer. |
| Vis mere |