Få mere at vide
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400
Artikelnummer. p-8004233 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Small
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 12857310
Brand: 3M™ 7000089699
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt. Series 4400 engangsbeskyttende laboratoriefrakke er antistatisk behandlet og kan bruges i lette opgaver.
  • Åndbart, letvægtsmateriale.
  • Designet til lette opgaver.
  • Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt.
  • Lynlås.
  • Antistatisk behandlet.
  • Elastiske manchetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse 4X-stor
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Modstand Ikke-farlige væsker, Støv
Sømtype Serged
Størrelse (engelsk) Bryst 46 til 52 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 117 til 132 cm
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kategori 1
Til brug med (applikation) Ikke-farlige væsker og støv
Inkluderer Indvendig lomme på bærerens venstre side (måler 13 H x 12 cm B)
Emballagetype Individuelt pakket