Få mere at vide
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400
Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt. Series 4400 engangsbeskyttende laboratoriefrakke er antistatisk behandlet og kan bruges i lette opgaver.
Brand: 3M™ 7000089698
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Breathable, lightweight material.
- Designed for light duty applications.
- Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
- Zip fastener.
- Anti-static treated.
- Elastic cuffs
Tekniske data
General Purpose Lab Coat | |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
Non-hazardous Liquids, Dust | |
46 to 52 in. | |
CE Category 1 | |
Internal pocket on the wearers left hand side (measuring 13 H x 12cm W) |
3X-Large | |
Polypropylene | |
Zipper | |
Single-use | |
Serged | |
117 to 132 cm | |
Non-hazardous liquids and dust | |
Individually Packaged |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400 > Lab Coat, Series 4400; Size: 3X-Large; Color: White
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion