Få mere at vide
3M™ Hvid engangslaboratoriefrakke, serie 4400
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Small
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Åndbart, letvægtsmateriale
- Designet til lette opgaver
- Tilbyder en barriere mod ikke-farlige partikler og væskesprøjt
- Lynlås
- Antistatisk behandlet
- Elastiske manchetter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke |
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | Mikroporøst laminat |
| Farve | Hvid |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Ja |
| Model- | Serie 4400 |
| Til brug med (applikation) | Lette applikationer |