Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Åbn top skruelåg med silikone liner
Skruelåg med åben top har en bundet PTFE-beklædt silikoneforing, der giver adgang med en sprøjte.
Brand:  DWK Life Sciences W240850
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12653375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 DKK
    1861.72 DKK / Pakke med 250
    Spare 383.28 DKK
    17% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Kan modstå autoklavering/sterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Sort
250 Cs.
ISO 9001
Glasflaske eller hætteglas
Fenolharpiks
15-425
Åbn den øverste skruelåg
PTFE/Silicone
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Åbn top skruelåg med silikone liner > Sort phenol; Åben top; PTFE/Silicone foring; Skruelåg størrelse: 15mm-425; 250/Cs.