Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sorte phenoliske skruelåg med PTFE-beklædte 14B gummiforinger til E-Z Ex-Traction™ Hætteglas
Artikelnummer. 10140203 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
10 ml hætteglas
2 og 4 ml hætteglas
20 ml hætteglas
8 ml hætteglas
Halsfinish:
13-425
15-425
22-400
24-400
nr. pr. sag:
100 c.
1000 kr.
250 c.
500 kr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10140203
Brand: DWK Life Sciences W240823
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at sikre den ultimative produktsikkerhed
  • Autoklaverbar
  • Foring lavet af styren-butadien gummi beklædt med PTFE
  • Fremragende kemisk resistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Materiale Fenolharpiks
nr. pr. sag 1000 kr.
Halsfinish 15-425
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (udstyr) 8 ml hætteglas
Lukke liner PTFE/gummi