Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Åbn top skruelåg med silikone liner
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
Farve:
Hvid
Sort
nr. pr. sag:
1000 Cs.
250 Cs.
Packungsgröße:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Beschreibung
- Kan modstå autoklavering/sterilisering
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Sort |
| Materiale | Fenolharpiks |
| nr. pr. sag | 1000 Cs. |
| Halsfinish | 15-425 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Produkttype | Åbn den øverste skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | Glasflaske eller hætteglas |
| Lukke liner | PTFE/Silicone |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur