Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Engangs frysebokse
Bruges i frysere eller ved stuetemperatur
1115.00 DKK - 1445.00 DKK
Tekniske data
Oversigt | Engangs |
---|---|
Materiale | Spånplade |
Form | Firkant |
Type | Fryseboks |
Til brug med (applikation) | Butik Cryule Hætteglas i frysere eller ved stuetemperatur |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B x H) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B x H) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12623415
|
DWK Life Sciences™
651492 |
5 x 5 x 1,75 tommer. |
1115.00 DKK
Pakke med 15 |
Forventet forsendelse: 15-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11612919
|
DWK Life Sciences™
651490 |
5 x 5 x 1,25 tommer. |
1445.00 DKK
Pakke med 15 |
Forventet forsendelse: 01-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Bruges i frysere eller ved stuetemperatur
- Gemmer 1 og 2 ml kryogene hætteglas
- Indeholder 81 fritstående eller rundbundede hætteglas
- Papkasser tåler flydende nitrogentemperaturer til -196 °C (-320,8 °F)
- Polyethylenbelagt spånpladeboks til brug med dampfase af flydende nitrogen
Tekniske data
Engangs | |
Firkant | |
Butik Cryule Hætteglas i frysere eller ved stuetemperatur | |
5 tommer | |
5 tommer |
Spånplade | |
Fryseboks | |
81 Fritstående eller rund bund Cryule Hætteglas | |
12.7 cm | |
12.7 cm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Engangs frysebokse