Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Cryule™ Engangs frysebokse
Artikelnummer. 11612919 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Dimensioner (L x B x H):
5 x 5 x 1,25 tommer.
5 x 5 x 1,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. 11612919
Brand: DWK Life Sciences™ 651490
Only null left
Add to basket
Add to basket
Bruges i frysere eller ved stuetemperatur
  • Gemmer 1 og 2 ml kryogene hætteglas
  • Indeholder 81 fritstående eller rundbundede hætteglas
  • Papkasser tåler flydende nitrogentemperaturer til -196 °C (-320,8 °F)
  • Polyethylenbelagt spånpladeboks til brug med dampfase af flydende nitrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Engangs
Materiale Spånplade
Form Firkant
Type Fryseboks
Til brug med (applikation) Butik Cryule Hætteglas i frysere eller ved stuetemperatur
Holder 81 Fritstående eller rund bund Cryule Hætteglas
Min. Temperatur (engelsk) -320,8 °F
Min. Temperatur (metrisk) -196 °C
Dimensioner (L x B x H) 5 x 5 x 1,25 tommer.
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 12.7 cm
Bredde (engelsk) 5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 cm
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3.2 cm