Beskrivelse
Bruges i frysere eller ved stuetemperatur
- Gemmer 1 og 2 ml kryogene hætteglas
- Indeholder 81 fritstående eller rundbundede hætteglas
- Papkasser tåler flydende nitrogentemperaturer til -196 °C (-320,8 °F)
- Polyethylenbelagt spånpladeboks til brug med dampfase af flydende nitrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Engangs |
| Materiale | Spånplade |
| Form | Firkant |
| Type | Fryseboks |
| Til brug med (applikation) | Butik Cryule Hætteglas i frysere eller ved stuetemperatur |
| Holder | 81 Fritstående eller rund bund Cryule Hætteglas |
| Dimensioner (L x B x H) | 5 x 5 x 1,75 tommer. |
| Længde (engelsk) | 5 tommer |
| Længde (metrisk) | 12.7 cm |
| Bredde (engelsk) | 5 tommer |
| Vis mere |