Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ og CryoFile XL™ Opbevaringsbokse
Til nem identifikation og opbevaring af kryogene hætteglas
Brand:  DWK Life Sciences™ W651600-XL
1069.17 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12643395
  • 1170.00 DKK / Pakke med 15
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Plads til 1,2 - 2 mL hætteglas og XL-æsker opbevarer 5 mL Opdelt karton nummereret fra 1-81 holder hætteglassene organiseret og nemme at identificere
  • Nummereringssystem trykt på kassens låg og bunden af boksen giver nem indeksering
  • Vandafvisende giver længere holdbarhed
  • Tåler kryogene temperaturer til -196 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Grøn
3,8 tommer
5,1 tommer
5,1 tommer
Til nem identifikation og opbevaring af kryogene hætteglas
1 til 81 hætteglas
Bølgespånplade
9.7 cm
13 cm
13 cm
5,1 x 5,1 x 3,8 tommer. (13 x 13 x 9,7 cm)
3, 4 og 5 ml hætteglas
X-Large
CryoFile™ Opbevaringsboks
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ og CryoFile XL™ Opbevaringsbokse > Til 3,4 og 5 ml hætteglas; Grøn; 130L x 130W x 97mm H