Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ og CryoFile XL™ Opbevaringsbokse
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Rød
Til brug med (udstyr):
1,2 og 2 ml hætteglas
3, 4 og 5 ml hætteglas
Højde (engelsk):
2 tommer
3,8 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Beskrivelse
- Plads til 1,2 - 2 mL hætteglas og XL-æsker opbevarer 5 mL Opdelt karton nummereret fra 1-81 holder hætteglassene organiseret og nemme at identificere
- Nummereringssystem trykt på kassens låg og bunden af boksen giver nem indeksering
- Vandafvisende giver længere holdbarhed
- Tåler kryogene temperaturer til -196 °C
Specifications
Specifications
| Farve | Rød |
| Materiale | Bølgespånplade |
| Type | CryoFile™ Opbevaringsboks |
| Til brug med (applikation) | Til nem identifikation og opbevaring af kryogene hætteglas |
| Til brug med (udstyr) | 3, 4 og 5 ml hætteglas |
| Holder | 1 til 81 hætteglas |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,1 x 5,1 x 3,8 tommer. (13 x 13 x 9,7 cm) |
| Længde (engelsk) | 5,1 tommer |
| Længde (metrisk) | 13 cm |
| Bredde (engelsk) | 5,1 tommer |
| Show More |