Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ og CryoFile XL™ Opbevaringsbokse
Artikelnummer. p-3978645 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Pink (Pink)
Rød
Til brug med (udstyr):
1,2 og 2 ml hætteglas
3, 4 og 5 ml hætteglas
Højde (engelsk):
2 tommer
3,8 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. 12603395
Brand: DWK Life Sciences™ W651602
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til nem identifikation og opbevaring af kryogene hætteglas
  • Plads til 1,2 - 2 mL hætteglas og XL-æsker opbevarer 5 mL Opdelt karton nummereret fra 1-81 holder hætteglassene organiseret og nemme at identificere
  • Nummereringssystem trykt på kassens låg og bunden af boksen giver nem indeksering
  • Vandafvisende giver længere holdbarhed
  • Tåler kryogene temperaturer til -196 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Pink (Pink)
Materiale Bølgespånplade
Type CryoFile™ Opbevaringsboks
Til brug med (applikation) Til nem identifikation og opbevaring af kryogene hætteglas
Til brug med (udstyr) 1,2 og 2 ml hætteglas
Holder 1 til 81 hætteglas
Dimensioner (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 2 tommer. (13 x 13 x 5,2 cm)
Længde (engelsk) 5,1 tommer
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (engelsk) 5,1 tommer
Bredde (metrisk) 13 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.2 cm