Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Brand: DWK Life Sciences W216923
266.44 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
- Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
- Kemikalie-resistente hætter er i overensstemmelse med EPA og FDA regulativer
- Tilgængelig i opdelt Convenience eller Valu-Bulk™ kartoner
- Hvert tilfælde af Convenience Pack-flasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og sabotage
- Tydelige etiketter til at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
Tekniske data
32 oz., 1000 ml | |
32 oz. | |
3,7'' | |
170 mm | |
89-400 mm | |
Skruelåg |
1000 mL | |
Klar | |
Soda lime glas | |
6,6 tommer. | |
95 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter > Kapacitet: 32 oz. (1000 ml)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion