Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klare, lige glasglas uden låg
Artikelnummer. 16194647 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
16194647 950 mL Pakke med 12
16184647 30 mL -
16174557 60 mL Pakke med 144
16184557 120 mL -
16184487 240 mL -
16124627 480 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16194647
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Klare, lige glaskrukker uden låg er lavet af klart USP Type III soda-kalkglas med et bredt munddesign, ideelt til store faste prøver. Lige vægge muliggør fuldstændig fjernelse af indholdet, perfekt til jordprøver og miljømæssige anvendelser.
  • Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 86 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 74 mm
Materiale Glas
Mængde 12
Sterilitet Non-sterile
Halsfinish 89 to 400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Nej
Uddannet No
Mund Brede
Højde (metrisk) 170 mm
Lukkestørrelse 89 to 400 mm
Diameter (metrisk) 95 mm
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Form Rund
Engangs Reusable
Produkttype Ligesidet krukke