Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
Pakke med 24
Beskrivelse
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
- Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
- Kemikalie-resistente hætter er i overensstemmelse med EPA og FDA regulativer
- Tilgængelig i opdelt Convenience eller Valu-Bulk™ kartoner
- Hvert tilfælde af Convenience Pack-flasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og sabotage
- Tydelige etiketter til at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda lime glas |
| Højde (metrisk) | 48 mm |
| Højde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Lukkestørrelse | 53-400 mm |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |
| Lukketype | Skruelåg |