Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare ligesidede krukker uden hætter
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
Brand: DWK Life Sciences W216921
255.54 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
Beskrivelse
Fremragende til opbevaring af tørre materialer og prøver, synlige gennem klart Type III soda-kalkglas
- Brede mundinger giver nem adgang til indholdet, når du bruger skeer eller spatler
- Kemikalie-resistente hætter er i overensstemmelse med EPA og FDA regulativer
- Tilgængelig i opdelt Convenience eller Valu-Bulk™ kartoner
- Hvert tilfælde af Convenience Pack-flasker inkluderer farekommunikationsetiketter til korrekt indholdsidentifikation og sabotage
- Tydelige etiketter til at beskytte prøvens integritet under transport eller langtidsopbevaring
Tekniske data
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
2,8'' | |
88 mm | |
70-400 mm | |
Skruelåg |
250 mL | |
Klar | |
Soda lime glas | |
3,4 tommer. | |
73 mm |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
72Hours
23Minutes
34Seconds
36New Offer Save Up to 87%