Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184487 Shop alle Fisherbrand produkter
240 mL
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 144
Artikelnummer. 16184487
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar, USP Type III soda-lime glas bred mund design er fantastisk til store faste prøver og giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold. Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
  • Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Fås i en lang række størrelser, fra 1 til 32 oz.
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Recyclable
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 53 mm
Materiale Glas
Mængde 12
Halsfinish 70-400
Klarhed Klar
Lukning inkluderet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 89 mm
Produkttype Ligesidet krukke
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Produkttitel
Fisherbrand™ Klare ligesidede glaskrukker uden låg >