Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Med polyvinylforede hætter
Ideel til opbevaring af tørre materialer og prøver
Brand:  DWK Life Sciences W216927
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12389829
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Clear for easy viewing of contents
  • Wide mouth for easy access to contents
  • Rounded shoulders
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klart Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
64 oz., 2000mL
64 oz.
4.8 in.
White
8.38 in.
Polypropylene
122 mm
2000 mL
Clear
Soda Lime Glass
213 mm
Poly/Vinyl
83-400 mm
Screw Cap
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Med polyvinylforede hætter > With polyvinyl-lined caps; Capacity: 64 oz. (2000mL)