Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Med polyvinylforede hætter
Artikelnummer. p-4908473 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 12359829
Brand: DWK Life Sciences W216924
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af tørre materialer og prøver
  • Overskuelig for nem visning af indholdet
  • Bred mund for nem adgang til indholdet
  • Afrundede skuldre
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klart Type III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,04 tommer.
Materiale Soda lime glas
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 84 mm
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 48-400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Lukketype Skruelåg