Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Med polyvinylforede hætter
Ideel til opbevaring af tørre materialer og prøver
Brand: DWK Life Sciences W216926
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Overskuelig for nem visning af indholdet
- Bred mund for nem adgang til indholdet
- Afrundede skuldre
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klart Type III soda-lime glas
Tekniske data
16 oz., 500 ml | |
16 oz. | |
3,11 tommer. | |
Hvid | |
5,23 tommer. | |
Polypropylen | |
79 mm |
500 mL | |
Klar | |
Soda lime glas | |
133 mm | |
Poly/vinyl | |
63-400 mm | |
Skruelåg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Med polyvinylforede hætter > Med polyvinyl-forede hætter; Kapacitet: 16 oz. (500 ml)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion