Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Med polyvinylforede hætter
Ideel til opbevaring af tørre materialer og prøver
Brand: DWK Life Sciences W216925
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Overskuelig for nem visning af indholdet
- Bred mund for nem adgang til indholdet
- Afrundede skuldre
Ordreinfo
Fås med hætter påsat eller uden hætter. Kasketter kan bestilles separat.
Overholdelse
Klart Type III soda-lime glas
Tekniske data
8 oz., 250 ml | |
8 oz. | |
2,48 tommer. | |
Hvid | |
4,33 tommer | |
Polypropylen | |
63 mm |
250 mL | |
Klar | |
Soda lime glas | |
110 mm | |
Poly/vinyl | |
58-400 mm | |
Skruelåg |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare standardflasker med bred mund: Med polyvinylforede hætter > Med vedhæftede polyvinylforede lukninger; Kapacitet: 8 oz. (250 ml)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido