Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
Brand:  DWK Life Sciences W216957
1190.42 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24366" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12379859
  • 1460.00 DKK / Pakke med 84
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
  • USP Type III soda-lime glas
  • Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
8 oz., 250 ml
8 oz.
2,59 tommer.
84/Cs.
119 mm
Poly/vinyl
45-400 mm
Skruelåg
250 mL
Ravgul
Glas
Hvid
4,68 tommer.
Polypropylen
66 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger > Kapacitet: 8 oz. (250 ml); 45 mm-400 skruelåg størrelse; 84/Cs.