Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger
Artikelnummer. 11714199 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Mængde:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
432/Cs.
60/Cs.
84/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 216
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 432
Pakke med 60
Pakke med 84
Artikelnummer. 11714199
Brand: DWK Life Sciences W216942
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
Ravfarvet glas til opbevaring af lysfølsomme pulvere. Wheaton™ Flasker Amber Wide-mouth Packers med polyvinyl-forede lukninger fås i flere kapaciteter.
  • USP Type III soda-lime glas
  • Giver mulighed for nem fjernelse af indhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2,59 tommer.
Materiale Glas
Mængde 24/Cs.
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 119 mm
Produkttype Pakkerflaske
Højde (engelsk) 4,68 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45-400 mm
Diameter (metrisk) 66 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja