Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 47 mm Nuclepore™ Sporætsede membraner af polycarbonat
Fremstillet af højkvalitets polycarbonatfilm og sporætset for høj porestørrelsespræcision. Whatman™ 47 mm Nuclepore™ Hydrofile polycarbonatmembraner kombinerer høje strømningshastigheder og kemisk og termisk modstand med skarpt definerede porer, hvilket gør dem velegnede til mikroskopi, cytologi, parasitologi og visse luft- og oceanografiske analyser.
1095.00 DKK - 1140.00 DKK
Tekniske data
Materiale | Nukleopore polycarbonat |
---|---|
Flowhastighed | Høj |
Til brug med (applikation) | Epifluorescensmikroskopi, miljøanalyse, cellebiologi |
Hydrofobicitet | Hydrofil |
Diameter (metrisk) | 47 mm |
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Porestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
16391396
|
Cytiva
10417012 |
0,2μ m |
1140.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
16361406
|
Cytiva
10417112 |
0,4μ m |
1095.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
Effektiv kemotakse kræver en delikat balance mellem celleadhæsion og migration. Nucleopore-membraner kombinerer PVP-fri polypropylen med skarpe, ensartede cylindriske porer for at opnå begge dele.- Tilbyder en meget defineret porestørrelse cutoff i sub-mikron området, hvilket muliggør partikeldeformitetsmåling og indfangning af ekstremt små partikler
- Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
- Behandlet med PVP for at gøre det hydrofilt
- Lavt ekstraherbart indhold, minimerer risikoen for prøvekontaminering
- Høj kemisk resistens og god termisk stabilitet til en lang række prøvetyper
- Lav, ensartet aske og lave taravægte
- Glat flad overflade for høj partikelsynlighed
Tekniske data
Nukleopore polycarbonat | |
Epifluorescensmikroskopi, miljøanalyse, cellebiologi | |
47 mm |
Høj | |
Hydrofil |