Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 47 mm Nuclepore™ Sporætsede membraner af polycarbonat
Description
Effektiv kemotakse kræver en delikat balance mellem celleadhæsion og migration. Nucleopore-membraner kombinerer PVP-fri polypropylen med skarpe, ensartede cylindriske porer for at opnå begge dele.
- Tilbyder en meget defineret porestørrelse cutoff i sub-mikron området, hvilket muliggør partikeldeformitetsmåling og indfangning af ekstremt små partikler
- Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
- Behandlet med PVP for at gøre det hydrofilt
- Lavt ekstraherbart indhold, minimerer risikoen for prøvekontaminering
- Høj kemisk resistens og god termisk stabilitet til en lang række prøvetyper
- Lav, ensartet aske og lave taravægte
- Glat flad overflade for høj partikelsynlighed
Specifications
Specifications
| Materiale | Nukleopore polycarbonat |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| Flowhastighed | Høj |
| Til brug med (applikation) | Epifluorescensmikroskopi, miljøanalyse, cellebiologi |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?