Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ 47 mm Nuclepore™ Sporætsede membraner af polycarbonat
Artikelnummer. 16391396
Skift visning
Porestørrelse:
0,2μ m
0,4μ m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse
16391396 0,2μ m
16361406 0,4μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16391396 Leverandør Cytiva™ Leverandørnr. 10417012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 DKK
    1057.67 DKK / Pakke med 100
    Spare 102.33 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af højkvalitets polycarbonatfilm og sporætset for høj porestørrelsespræcision. Whatman™ 47 mm Nuclepore™ Hydrofile polycarbonatmembraner kombinerer høje strømningshastigheder og kemisk og termisk modstand med skarpt definerede porer, hvilket gør dem velegnede til mikroskopi, cytologi, parasitologi og visse luft- og oceanografiske analyser.
Effektiv kemotakse kræver en delikat balance mellem celleadhæsion og migration. Nucleopore-membraner kombinerer PVP-fri polypropylen med skarpe, ensartede cylindriske porer for at opnå begge dele.
  • Tilbyder en meget defineret porestørrelse cutoff i sub-mikron området, hvilket muliggør partikeldeformitetsmåling og indfangning af ekstremt små partikler
  • Sporætset for højt defineret porestørrelse og høj poretæthed
  • Behandlet med PVP for at gøre det hydrofilt
  • Lavt ekstraherbart indhold, minimerer risikoen for prøvekontaminering
  • Høj kemisk resistens og god termisk stabilitet til en lang række prøvetyper
  • Lav, ensartet aske og lave taravægte
  • Glat flad overflade for høj partikelsynlighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale Nukleopore polycarbonat
Porestørrelse 0,2μ m
Flowhastighed Høj
Til brug med (applikation) Epifluorescensmikroskopi, miljøanalyse, cellebiologi
Hydrofobicitet Hydrofil
Diameter (metrisk) 47 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.